主要文件
8.41747
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC)
别名:
2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO8
CAS号:
分子量:
301.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
206-716-1
NACRES:
NA.22
产品8.41747无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)OC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for synthesis
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -74.0 - -68.0 °
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3