蒸汽壓力
1 mmHg ( 49.3 °C)
化驗
98%
形狀
needles
SMILES 字串
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChI 密鑰
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 2-硝基苯酚可用于催化苄醇中铁合成 2-芳基苯并恶唑。
- 它被用于制备异二氮杂卟啉,这是一种用于光学药理学和功能材料的潜在光致变色化合物。
- 它可以用作合成“关-开”化学传感器的前体,用于在乙腈水溶液中进行 Hg2+ 检测。
- 其它的应用包括,在抗微生物剂左氧氟沙星的全合成中,合成 1,4-苯并恶嗪衍生物。
外觀
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.9 °F - closed cup
閃點(°C)
100.5 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
相关内容
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol