文件
8.40074
Sigma-Aldrich
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
for synthesis
别名:
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride, N-Methoxymethanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7NO · xHCl
CAS号:
分子量:
61.08 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
229-642-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
110-116 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3