主要文件
8.24449
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
for synthesis
别名:
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O4
CAS号:
分子量:
172.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99.0% (acidimetric)
mp
177-180 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H]1[C@@H](CCCC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3