主要文件
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
别名:
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$91.80
$91.80
预计发货时间2025年7月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$91.80
About This Item
线性分子式:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
CAS号:
分子量:
124.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
202-443-7
NACRES:
NA.22
$91.80
预计发货时间2025年7月08日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
crystals
自燃温度
468 °C
效能
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-127 °C
转变温度
flash point 172 °C
溶解性
77 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test