主要文件
8.20544
Sigma-Aldrich
1-十二烷硫醇
for synthesis
别名:
1-十二烷硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11SH
CAS号:
分子量:
202.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352105
EC索引号:
203-984-1
NACRES:
NA.22
产品8.20544无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.002 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
230 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-9--7 °C
转变温度
flash point 127 °C
密度
0.845 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-十二硫醇是一种烷基硫醇,可用作有机硫源。可用于生产合成橡胶、非离子型去污剂、塑料和药物。
应用
1-十二硫醇(DDT)用途:      
  • 作为硫源和修饰剂(capping ligand)用于合成硫化亚铜纳米颗粒(Cu2S) ,作为光催化反应的电子给体和空穴受体。      
  • 作为配位配体制备Cu2ZnSnS4(CZTS)纳米晶体,控制CZTS纳米晶体的成核与生长
1-癸硫醇可修饰锌掺杂铜铟硫(ZnCuInS2)量子点,以提高有机发光二极管(OLED)的电荷迁移率和亮度。
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.844 - 0.846
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
262.4 °F - closed cup
闪点(°C)
128 °C - closed cup