主要文件
8.20272
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl chloroformate
for synthesis
别名:
4-Nitrophenyl chloroformate, 4-Nitrophenyl chlorocarbonate, Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCOOC6H4-4-(NO2)
CAS号:
分子量:
201.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
231-706-9
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
表单
crystals
反应适用性
reaction type: Carbonylations
dilution
(for synthesis)
沸点
159-162 °C/25 hPa
mp
78-81 °C
转变温度
flash point >110 °C
应用
peptide synthesis
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChI key
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 81 °C
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C