主要文件
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
别名:
Ethanesulfonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O3S
CAS号:
分子量:
110.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
209-843-0
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥98.0% (acidimetric)
产品8.20016无法订购。 联系技术服务部门
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
liquid
bp
136-140 °C/3 hPa
mp
-17 °C
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])CC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
InChI 密鑰
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup