文件
1.09257
Supelco
库仑法滴定剂,有无隔膜均适用,阴/阳极液均适用
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
别名:
Fritless Karl Fischer Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115601
NACRES:
NA.21
材料
diaphragm (No)
品質等級
產品線
Aquastar®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: coulometric
技術
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH值
5.5 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
分析報告
应用测试:通过测试
法律資訊
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
访问文档库
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates.
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
查看所有结果
相关内容
Summary application report for analysis of moisture in Sodium chloride.