主要文件
8.18531
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
别名:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
150.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
201-766-0
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<5 Pa ( 20 °C)
方案
≥99% (acidimetric)
表单
solid
自燃温度
425 °C
pH值(酸碱度)
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
转变温度
flash point 210 °C
溶解性
1390 g/L
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1000 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup