主要文件
1.00804
Supelco
L(+)-酒石酸
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
L(+)-酒石酸, 2,3-二羟基丁二酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$203.00
1 KG
$553.00
5 KG
$2,220.00
$203.00
预计发货时间2025年6月16日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$203.00
1 KG
$553.00
5 KG
$2,220.00
About This Item
线性分子式:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
150.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
201-766-0
NACRES:
NA.21
$203.00
预计发货时间2025年6月16日详情
获取大包装报价
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸汽压
<5 Pa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
表单
solid
自燃温度
425 °C
杂质
≤10 ppm Phosphate (PO4)
≤100 ppm Sulfated ash
≤20 ppm Total sulfur (as SO4)
≤350 ppm Oxalic acid
≤5 ppm Chloride (Cl)
≤50 ppm Insoluble matter
≤50 ppm Sulfate (SO4)
缺失
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
pH值(酸碱度)
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
转变温度
flash point 210 °C
溶解性
water: 1390 g/L at 20 °C
密度
1.76 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1000 kg/m3
痕量阳离子
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
  • 美洛昔康和L -酒石酸的二元混合物用于药物剂型的口服生物利用度调节。:该研究探索了在二元混合物中使用L(+)-酒石酸来提高美洛昔康的口服生物利用度,这对开发更有效的药物制剂具有潜在的应用价值(Macasoi et al., 2024)。
  • 生物分子的超拉曼光谱。:本研究采用L(+)-酒石酸增强的超拉曼光谱技术,对生物分子的结构动力学进行了深入的研究,展示了其在复杂生物体系中的应用(Marble et al., 2024)。
  • 具有改善药学性质的新型小檗碱多组分晶体。:该研究强调了L(+)-酒石酸在开发新型多组分晶体中的应用,这可能导致具有增强疗效和稳定性的药物(Zhang et al., 2023)。
  • 深共熔溶剂(DES)介导的萘酰亚胺为中心的吖啶- 1,8 -二酮衍生物的一锅多组分绿色合成方法及其光物理性质研究。:研究展示了使用L(+)-酒石酸作为低共熔溶剂的组分来合成复杂有机化合物,突出了其在绿色化学中的作用(Rather et al., 2022)。
联系
替代:TX0010-1; TX0010
分析说明
含量测定(碱量滴定): ≥ 99.5 %
含量(碱量滴定法,以干物质计算):99.5 - 101.0 %
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 50 ppm
比旋度 [α²0/D(20 %;以干物质计算的水分):12.0-12.8 °
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 10 ppm硫酸盐(SO₄): ≤ 50 ppm
重金属(以Pb计): ≤ 5 ppm
总硫量(以SO₄计): ≤ 20 ppm
Ca(钙): ≤ 20 ppm
Cu(铜): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 5 ppm
Pb(铅): ≤ 5 ppm
草酸盐(C₂O₄):通过测试
草酸: ≤ 350 ppm
硫酸灰分: ≤ 100 ppm
干燥失重(105 °C): ≤ 0.2 %
符合ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.