主要文件
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
别名:
2,2,2-Trifluoroacetamide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$63.90
$63.90
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$63.90
About This Item
线性分子式:
F3C-CO-NH2
CAS号:
分子量:
113.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
206-559-9
NACRES:
NA.22
$63.90
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
pH值(酸碱度)
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
mp
73-75 °C
溶解性
460 g/L
堆积密度
960 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(=O)N
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
InChI key
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3