主要文件
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
别名:
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O2
CAS号:
分子量:
112.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
212-153-2
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
mp
208-213 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3