Merck
651435
Sigma-Aldrich
2-羟基-5-碘吡啶
97%
别名:
5-碘-2(1H)-吡啶酮, 5-碘-2-吡啶醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4INO
CAS号:
分子量:
221.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
192-196 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI 密鑰
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
警告
对光敏感
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3