主要文件
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
别名:
3-Pentanol, Diethyl carbinol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2CHOH
CAS号:
分子量:
88.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
209-526-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
11.69 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
360 °C
效能
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 % (v/v)
沸点
115-116 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
转变温度
flash point 33 °C
溶解性
55 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(CC)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
应用
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
93.2 °F - closed cup
闪点(°C)
34 °C - closed cup