选择尺寸
100 G
$67.20
$67.20
预计发货时间2025年4月01日详情
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
100 G
$67.20
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2C(=CH2)COOH
CAS号:
分子量:
130.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-599-6
NACRES:
NA.22
$67.20
预计发货时间2025年4月01日详情
推荐产品
蒸汽压
0.0000115 Pa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
自燃温度
430 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
163-168.4 °C
溶解性
77.49 g/L
密度
0.949 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)CC(=C)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1