主要文件
8.03120
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitrobenzene
for synthesis
别名:
1,4-Dinitrobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,4-(NO2)2C6H4
CAS号:
分子量:
168.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
EC索引号:
202-833-7
NACRES:
NA.22
产品8.03120无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥94.0% (HPLC)
沸点
299 °C/1013 hPa
mp
174 °C
转变温度
flash point 150 °C
溶解性
0.069 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
InChI key
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup