主要文件
8.01808
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
for synthesis
别名:
Ethyl benzoylacetate, Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$58.30
$58.30
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$58.30
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O3
CAS号:
分子量:
192.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
202-295-3
NACRES:
NA.22
$58.30
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
蒸汽压
1 hPa ( 108 °C)
质量水平
方案
≥95.0% (acidimetric)
表单
liquid
自燃温度
375 °C (DIN 51794)
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
转变温度
flash point 140 °C
密度
1.114 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
284.0 °F - closed cup
闪点(°C)
140 °C - closed cup