主要文件
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
别名:
Benzonitrile, Phenyl cyanide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5N
CAS号:
分子量:
103.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
202-855-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
0.7 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
550 °C (experimental)
效能
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-7.2 % (v/v)
沸点
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
转变温度
flash point 70 °C
溶解性
10 g/L
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
158.0 °F - closed cup
闪点(°C)
70 °C - closed cup