主要文件
8.00906
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
for synthesis
别名:
Diethyl ethylmalonate, Ethylmalonic acid diethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS号:
分子量:
188.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
205-093-3
NACRES:
NA.22
产品8.00906无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
沸点
204-206 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup