Merck
156817
Sigma-Aldrich
二乙基丙二酸二乙酯
98%
别名:
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$104.00
$104.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$104.00
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
216.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$104.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
沸点
228-230 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2