文件
693021
Millipore
Zwittergent® 3-10洗涤剂
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
别名:
n-癸基-N,N-二甲基-3-氨基-1-丙磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H33NO3S
CAS号:
分子量:
307.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
凝集数
41
顏色
white
CMC
25 - 40 mM
溶解度
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI 密鑰
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
与其他两性表面活性剂不同,合成两性离子洗涤剂在很宽的pH范围内仍保持两性离子特性。该特性归因于存在强碱性季铵离子和强度相同的酸性磺酸根离子。这种离子平衡可能阻止了阴离子或阳离子化合物不可逆地结合。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,分装并冷冻保存(4°C)。贮备溶液在4°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Byers, S., et al. 1987.J. Biol. Chem.262, 9166.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3