612200M
612200-M
别名:
tPA
1 of 10
Sigma-Aldrich
T0831
组织纤溶酶原激活剂 人
434876
氯仿-d
225789
Roche
10874477001
纤溶酶原
296147
二甲基亚砜-d 6
T2943
Tissue plasminogen activator chromogenic substrate
115835
2-溴苯乙酮
151882
氧化氘
450510
595152
2-溴-2′,4′-二氟苯乙酮
≥95% (SDS-PAGE)
100
lyophilized
≥300 KU/mg protein
Calbiochem®
OK to freeze
−20°C
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
T7009
Thrombin 来源于人类血浆
F3879
纤维蛋白原 来源于人类血浆
P1585
PMA
79346
佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯