主要文件
612075
Sigma-Aldrich
甲状腺素结合球蛋白,人
Liver glycoprotein and a major thyroid hormone carrier in serum. Exhibits high sequence similarity with α1-antitrypsin.
别名:
hTBG
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥95.0% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
M.W.54,000-64,000。
天然的人甲状腺素结合球蛋白。肝糖蛋白和血清中主要的甲状腺激素载体。与α1-抗胰蛋白酶表现出高度的序列相似性。它对激素的亲和力被认为是温度敏感的。
包裝
特定浓度批号请参考小瓶的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在140 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NaN₃,pH 8.0中。无菌过滤。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
Miura, Y., et al. 1993.Endocrinol. J. 40, 127.
Janssen, O.E., et al. 1992.J. Biol. Chem.267, 13998.