主要文件
609312
Sigma-Aldrich
甲状腺球蛋白,人甲状腺
别名:
甲状腺球蛋白,人甲状腺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
human thyroid
质量水平
方案
≥95% (PAGE)
表单
lyophilized
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
从人甲状腺中纯化的天然甲状腺球蛋白,由两个各330 kDa的多肽单体组成。该蛋白是各种结构的N-连接聚糖(包括唾液酸化核心岩藻糖和低聚甘露糖寡糖)的极佳来源。此外,据报道,在小牛胸腺和人蛋白中,Gal-3-SO4和GalNAc-6-SO4残基位于单个多分支复合型聚糖中。当进行天然PAGE时,该蛋白质显示约
660 kDa的条带,代表二聚体形式,以及另一条约330 kDa的条带,代表单体形式。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
由20 mM NH₄HCO₃冻干。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的个体组织制备而成。
重悬
在含有150 mM NaCl,pH >7.0的磷酸盐缓冲液中复溶。
其他说明
Rawitch, A.B., et al. 1993.Arch.Biochem.Biophys.300, 271.
Black, E.G., and Sheppard, M.C.1991.Clin. Endocrinol. 35, 519.
Spiro, R.G., and Bhoyroo, V.D.1988.J. Biol. Chem. 263, 14351.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3