主要文件
T-113
Supelco
甲状腺球蛋白 溶液
10 μg/mL (SigMatrix Serum Diluent), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$440.00
$440.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$440.00
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.24
$440.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
分子量
302607 Da
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
10 μg/mL (SigMatrix Serum Diluent)
技术
liquid chromatography (LC): suitable
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
一般描述
甲状腺球蛋白(Tg)是甲状腺的用于产生甲状腺激素甲状腺素(T4)和三碘甲状腺素(T3)的一种二聚体蛋白。甲状腺球蛋白的水平可被测量用于评估分化的甲状腺癌(DTC)的治疗效果并监测DTC复发。还可通过进行甲状腺球蛋白检测以帮助确定甲亢的原因并监测Graves′ 病的治疗效果。该标准符合 ISO 指南定义的主要标准和认证参考材料的标准。通过一系列连续的精确比较,可追溯到 SI 标准和更高阶的标准。稀释剂使用SigMatrix (含2%重组人白蛋白的磷酸盐缓冲盐水)。定量应用时至少使用10 L样品。
应用
甲状腺球蛋白溶液适用于液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)检测甲状腺球蛋白法中作为校准物和对照品的起始原料。
特点和优势
  • 该标准已通过 ISO 17034、ISO/IEC 17025 和 ISO 9001 标准的认证。
  • 浓度根据独立的重量分析制备的校准溶液进行交叉验证。
  • 标准中使用的每种原材料都经过鉴定并进行了全面的表征。
  • 通过实时稳定性研究证实其具有至少 48 个月的稳定性。
制备说明
  • 为防止蒸发导致浓度变化,建议开封后尽快使用。
  • 开封后曾保存在安瓿瓶内的样品无法保证其认证值。
其他说明
甲状腺球蛋白溶液仅用于R&D/分析。本产品用于测试用途。本产品不用于人类或治疗用途。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)