主要文件
5.89597
Sigma-Aldrich
NMP
99.5%, anhydrous
别名:
N-甲基-2-吡咯烷酮, N-甲基吡咯烷酮, NMP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9NO
CAS号:
分子量:
99.13
Beilstein:
106420
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
NACRES:
NA.22
等级:
anhydrous
方案:
99.5%
沸点:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
蒸汽压:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
1-甲基-2-吡咯烷酮, 99.5%, anhydrous
等级
anhydrous
质量水平
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
方案
99.5%
自燃温度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
沸点
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup