主要文件
5.09306
Sigma-Aldrich
晚期内体运输抑制剂,EGA
别名:
晚期内体运输抑制剂,EGA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16BrN3O
分子量:
346.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥93% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
一种可渗透细胞的缩氨基脲化合物,可防止炭疽杆菌致死毒素/LT(保护性抗原/PA &LF/致死因子复合物;在RAW264.7培养物中EC50 = 1.7 µM;在鼠BMDM培养物中ECmax = 6 µM),白喉毒素(DT),LF-DT A链融合LFnDTA/PA复合物,铜绿假单胞菌ExoA和杜克嗜血杆菌细胞致死性膨胀毒素(Hd-CDT)通过阻断内体运输/成熟到酸化的晚期内体发挥其细胞毒活性,但不发挥内吞摄取,同时对不需要中毒酸化内体的毒素(例如蓖麻毒蛋白& 大肠埃希菌EC-CDT)没有细胞保护功效。同样,EGA还显示出通过LCMV的Armstrong菌株,流行性感冒病毒的A/WSN/33菌株,水疱性口炎病毒VSV假型慢病毒&VSV假型MLV抑制低pH依赖性病毒感染性,但不能抑制尼帕病毒NiV或MLV的低pH非依赖性感染。尽管确切的分子靶标仍然未知,但EGA不能充当pH值中和剂,也不能抑制内体循环或向吞噬细胞室的运输。
一种可渗透细胞的缩氨基脲化合物,可防止炭疽杆菌致死毒素/LT(在RAW264.7培养物中EC50 = 1.7 µM;在鼠BMDM培养物中ECmax = 6 µM),白喉毒素/DT,铜绿假单胞菌ExoA和杜克嗜血杆菌细胞致死性膨胀毒素(Hd-CDT)通过阻断内体运输/成熟进入酸化的晚期内体而发挥其细胞毒活性,但不发挥内吞摄取,同时对不需要中毒酸化内体的蓖麻毒蛋白 & 大肠埃希菌Ec-CDT没有细胞保护功效。同样,EGA还显示出通过LCMV的Armstrong菌株,流行性感冒病毒的A/WSN/33菌株抑制低pH依赖性病毒感染性,但不能抑制尼帕病毒NiV或MLV的低pH非依赖性感染。尽管确切的分子靶标仍然未知,但EGA不能充当pH值中和剂,也不能抑制内体循环或向吞噬细胞室的运输。
生化/生理作用
主要靶标
宿主膜运输
可逆性:是
细胞可渗透性:具有
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
仅使用新鲜的DMSO进行复溶。
其他說明
Gillespie, E.J., et al. 2013.Proc.Natl.Acad.Sci. USA110, E4904.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3