等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (GC)
儲存條件
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorizedpersons.)
技術
ChIP: suitable
buffer exchange: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
pH值
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
NCCCCNCCCN
適合性
suitable for molecular biology
應用
advanced drug delivery
genomic analysis
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI 密鑰
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Ppm1a(24666)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 染色体分离缓冲液成分
- 转录缓冲液成分
- 均质化缓冲液成分
生化/生理作用
特點和優勢
- 它用途广泛,适用于各种实验室和研究应用环境
- 适用于分子生物学和生物化学研究
- 不含 DNase, RNase, NICKase, 和 蛋白酶
- 经检验测定重金属污染水平低,确保适用于各种应用
- 经检测含有痕量阴离子和阳离子
注意
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。