主要文件
5.08838
Millipore
嘌呤霉素,二盐酸盐,无菌过滤水溶液,经细胞培养测试
别名:
嘌呤霉素,二盐酸盐,无菌过滤水溶液,经细胞培养测试
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H29N7O5 · 2HCl
CAS号:
分子量:
544.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
杂质
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
储存温度
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
InChI key
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
一般描述
一种作为原核和真核蛋白合成抑制剂的氨基核苷类抗生素。
生化/生理作用
主要靶标
RNA
可逆性:是
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在H₂O中以10 mg/ml的浓度提供。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。分装后在-20°C下可稳定保存6个月。
其他说明
Chow, S.C., et al. 1995.Exp.Cell Res.216, 149.
Kaufman, S.H., et al. 1993.Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortin, J. 1992.Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991.Exp.Cell Res.216, 149.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2