主要文件
481918
Millipore
Nicotinic Acid
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
别名:
Nicotinic Acid, Niacin, Pyridine-3-carboxylic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99.5% (acidimetric)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
water: soluble
密度
1.47 g/cm3 at 25 °C
痕量阳离子
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
n1cc(ccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
379.4 °F - closed cup
闪点(°C)
193 °C - closed cup