产品名称
mTOR抑制剂XI,Torin1, mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
效能
2 nM IC50
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
yellow-white
溶解性
DMSO: 2 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[n]3c4c5c(ncc4cc[c]3=O)ccc(c5)c6cnc7c(c6)cccc7)N2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C35H28F3N5O2/c1-2-32(44)42-15-13-41(14-16-42)31-11-9-26(19-28(31)35(36,37)38)43-33(45)12-8-24-20-40-30-10-7-22(18-27(30)34(24)43)25-17-23-5-3-4-6-29(23)39-21-25/h3-12,17-21H,2,13-16H2,1H3
InChI key
AKCRNFFTGXBONI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
生化/生理作用
MTOR
包装
警告
重悬
其他说明
Thoreen, C., et al. 2009.J Biol Chem.284, 8023.
WGK
WGK 2