等級
Molecular Biology
品質等級
蒸汽密度
2.69 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
expl. lim.
18 %
反應適用性
reagent type: reductant
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
濃度
14.3 M (pure liquid)
折射率
n20/D 1.500 (lit.)
pH值
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
吸收
≤0.31 at 280 nm
≤1.50 at 260 nm
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
警告
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Heart
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup