等級
for HPLC derivatization
品質等級
蒸汽密度
2.69 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
品質
LiChropur™
expl. lim.
18 %
濃度
14.3 M (pure liquid)
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.500-1.502
bp
157 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
2-巯基乙醇是一种硫醇化合物,在体外对小鼠淋巴瘤L1210细胞显示出生长促进作用。它还能增强淋巴细胞培养物的活性、胚细胞转化和抗体形成。
應用
BME 适用于在聚丙烯酰胺凝胶电泳前还原蛋白质二硫键,通常用于 SDS-PAGE 的样品缓冲液,浓度为 5%。 切割分子间(亚基之间)二硫键允许蛋白质的亚基在 SDS-PAGE 上独立分离。 切割分子内(亚基内)二硫键可使亚基完全变性,从而使每个肽根据其链长迁移,而不受二级结构的影响。
适用于胺基团的衍生化
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Heart
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup