主要文件
427218
Sigma-Aldrich
FX11
≥96% (HPLC), solid, lactate dehydrogenase A inhibitor, Calbiochem®
别名:
乳酸脱氢酶A抑制剂,FX11
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H22O4
分子量:
350.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.54
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
乳酸脱氢酶A抑制剂,FX11, Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11, CAS 213971-34-7, is a cell permeable, selective, reversible, NADH competitive inhibitor of lactate dehhydrogenase A (LDHA; Ki = 8 µM for human liver LDHA).
质量水平
方案
≥96% (HPLC)
表单
solid
效能
8 μM Ki
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可渗透的棉酚类似物,可作为乳酸脱氢酶A(LDHA;对于人肝LDHA,Ki = 8 µM)的选择性,可逆和NADH竞争性抑制剂。即使在较高浓度下也不影响LDHB和甘油醛-3-磷酸脱氢酶的活性。显示可增加P493人淋巴瘤B细胞中的耗氧量,活性氧生成和细胞死亡。还显示可降低线粒体跨膜电位和ATP水平并增加AMP激酶活性。当与FK866(目录号481908)组合时,在P493细胞中表现出协同毒性。阻断人淋巴瘤和胰腺癌异种移植的进展,当与FK866组合使用时,它诱导淋巴瘤消退。
应用
乳酸脱氢酶A抑制剂,FX11,CAS 213971-34-7,是乳酸脱氢酶A(LDHA;对于人肝LDHA,Ki=8µM)的细胞可渗透,选择性,可逆,NADH竞争性抑制剂。
生化/生理作用
主要靶标
LDHA
细胞可渗透性:具有
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他说明
Le, A.,et al. 2011.Proc Natl Acad Sci USA.107, 2037.
Deck, L. M., et al. 1998.J Med Chem.41, 3879.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3