方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
杂质
Dioxane, none detected
颜色
white to off-white
溶解性
water: 100 mg/mL
methanol: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
一般描述
β-D-半乳糖苷酶的诱导剂。在二恶烷会破坏正常细胞功能的细胞系统中用于刺激 β-半乳糖苷酶。不含动物源性产品。
应用
- 作为调控弧菌基因表达强大工具的Mobile-CRISPRi: 本文探讨了Mobile-CRISPRi技术在弧菌靶向基因调控中的应用,强调了其在微生物遗传学和生物技术创新中的潜在应用,包括操纵IPTG诱导系统促进的基因表达途径(Geyman et al., 2024)。
- 一种用于高效生产化学品的运动发酵单胞菌平台菌株新: 本研究描述了一种用于增进化学生产的运动发酵单胞菌的开发,该菌株利用IPTG来控制代谢途径的表达,对生物燃料生产和工业生物技术具有重要意义(Frohwitter et al., 2024)。
- CD2相关蛋白的生物物理学表征以及有关寡聚性质的见解: 该研究对CD2相关蛋白进行了详细的生物物理学分析,利用IPTG诱导的表达来阐明其寡聚结构及其在细胞信号传导中的功能,研究为治疗靶点的开发提供了见解(Qadri et al., 2024)。
- 用人重链铁蛋白(HFn)在急性髓系白血病细胞系中有效递送抗PD-L1 siRNA。: 本研究利用IPTG诱导系统研究治疗性siRNA在白血病治疗中的递送,证明了IPTG在提高肿瘤学基因治疗方法疗效方面的潜力(Rajabinejad et al., 2024)。
- 纳豆激酶在大肠杆菌中的异源表达:纤维蛋白结合残留物的生化表征和功能分析。: 本文详细介绍了IPTG诱导下纳豆激酶在大肠杆菌中的异源表达,重点介绍了其在溶栓治疗中的潜在应用及其与医学生物化学相关的生化特性(Jain et al., 2024)。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Lama, J., et al. 1992.Gene117, 185.
Zhang, Y., and Moss, B. 1991.Natl.Acad.Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F., and Smith, G.L.1990.Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988.Biochem.Biophys.Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988.Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985.Biochem.Biophys.Res. Commun.128, 1268.
Zhang, Y., and Moss, B. 1991.Natl.Acad.Sci. USA88, 1511.
Rodriquez, J.F., and Smith, G.L.1990.Nucleic Acids Res.18, 5347.
Date, T., et al. 1988.Biochem.Biophys.Res. Commun.151, 598.
Lee, S.G., et al. 1988.Biochemistry27, 2983.
Cho, S., et al. 1985.Biochem.Biophys.Res. Commun.128, 1268.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3