IPTG-RO
Roche
异丙基-β-d-半乳糖苷
mol wt 238.3, pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
别名:
异丙基β-D-1-硫代吡喃半乳糖苷, iptg, IPTG, 异丙基β-D-硫代半乳糖苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$128.00
5 G
$492.00
$128.00
请联系客服了解存货情况
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
1 G
$128.00
5 G
$492.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O5S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
4631
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
$128.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
表单
powder
分子量
238.3
包装
pkg of 1 g (10724815001)
pkg of 5 g (11411446001)
制造商/商品名称
Roche
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
异丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG)是半乳糖的化学类似物,不能被 β-半乳糖苷酶裂解。IPTG 通过与 lacI 阻遏物结合,并改变其构象起作用,其阻止 β-半乳糖苷酶编码基因 lacZ 的阻遏作用。[1]
应用
IPTG通常用于需要诱导β-半乳糖苷酶活性的克隆程序。它与 X-Gal 或 Bluo-Gal 一起用于重组细菌菌落的蓝白斑筛选,其诱导 lac 操纵子在大肠杆菌中的表达。IPTG 通过与 lacI 阻遏物结合,并改变其构象起作用,其阻止 β-半乳糖苷酶编码基因 lacZ 的阻遏作用。
其他说明
非代谢性半乳糖类似物。
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
标记 DNA 的数量取决于:
- 模板 DNA 的数量
- 模板 DNA 的纯度
- 模板 DNA 的构象
- 标记片段的平均大小
产品规格
试验时间:50 分钟
比活性:所描述的标准试验将产生 1.8×109 dpm/μg 的比活性,对应于在 30 分钟内与不同底物 DNA 的 65% 掺入。当改变模板 DNA 与标记的 dNTP 的比例时,将得到相似的掺入率,然而得到标记探针的不同水平的比活性。
比活性:所描述的标准试验将产生 1.8×109 dpm/μg 的比活性,对应于在 30 分钟内与不同底物 DNA 的 65% 掺入。当改变模板 DNA 与标记的 dNTP 的比例时,将得到相似的掺入率,然而得到标记探针的不同水平的比活性。
制备说明
工作浓度:最终浓度应为 0.2 mM。
存储条件(工作溶液):产品水溶液的储备溶液(例如 1M IPTG),储存于 -15 至 -25℃,可稳定保存最长六个月。
存储条件(工作溶液):产品水溶液的储备溶液(例如 1M IPTG),储存于 -15 至 -25℃,可稳定保存最长六个月。
样品材料
10 ng 至 3μg 模板 DNA,线性化且长度至少 100 至 200bp
10 ng 至 3μg 模板 DNA,线性化且长度至少 100 至 200bp
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Louis Droogmans et al.
Nucleic acids research, 31(8), 2148-2156 (2003-04-12)
N1-methyladenosine (m1A) is found at position 58 in the T-loop of many tRNAs. In yeast, the formation of this modified nucleoside is catalyzed by the essential tRNA (m1A58) methyltransferase, a tetrameric enzyme that is composed of two types of subunits
Sonja-Verena Albers et al.
Journal of bacteriology, 185(13), 3918-3925 (2003-06-19)
A large number of secretory proteins in the thermoacidophile Sulfolobus solfataricus are synthesized as a precursor with an unusual leader peptide that resembles bacterial type IV prepilin signal sequences. This set of proteins includes the flagellin subunit but also various
L H Hansen et al.
Current microbiology, 36(6), 341-347 (1998-06-03)
The role of the Escherichia coli lacY gene product (the lactose permease) in the induction of isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG) inducible promoters was studied in E. coli and P. fluorescens. This was done by comparing strains containing a lacIPOZYA chromosomal insert with