主要文件
400093
Sigma-Aldrich
HIF-PHD抑制剂II,JNJ-42041935
The HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935 controls the biological activity of HIF-PHD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
别名:
HIF-PHD抑制剂II,JNJ-42041935
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H6ClF3N4O3
分子量:
346.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.28
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC1=CC2=C(NC(N3C=C(C=N3)C(O)=O)=N2)C=C1OC(F)(F)F
InChI
1S/C12H6ClF3N4O3/c13-6-1-7-8(2-9(6)23-12(14,15)16)19-11(18-7)20-4-5(3-17-20)10(21)22/h1-4H,(H,18,19)(H,21,22)
InChI key
FXHHASJVTYRJHH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
一种可渗透细胞的苯并咪唑并吡唑化合物,可作为PHD1、2和3同工酶的活性位点结合,对铁不敏感,2-氧代戊二酸酯竞争性,可逆性和有效抑制剂(pKi分别为7.91、7.29和7.65)。显示出比FIH(因子抑制羟化酶;pIC50~4)高>100倍的选择性,并且对一组受体、酶和激酶的亲和力最小。已显示可升高Hep3B细胞中的HIF-1α水平并刺激小鼠促红细胞生成素的分泌,并逆转大鼠炎症诱导的贫血(100 µm/kg)。显示抑制苹果酸脱氢酶2(MDH2)活性并抑制线粒体呼吸。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Lee, K., et al., 2013.Angew.Chem. Int. Ed.52, In press.
Barrett, T.D., et al. 2011.Mol.Pharmacol.79, 910.
Rosen, M.D., et al. 2010.ACS Med. Chem. Lett.1, 526.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3