Merck
C7207
Sigma-Aldrich
单克隆抗-β-连环蛋白 小鼠抗
clone 15B8, ascites fluid
别名:
单克隆抗-β-连环蛋白
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
15B8, monoclonal
分子量
antigen 94 kDa
种属反应性
chicken, bovine, human, canine
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:1000 using cultured MDBK cells extract
同位素/亚型
IgG1
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CTNNB1(1499)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
抗β-联蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和BALB/c小鼠脾细胞融合产生的15B8杂交瘤。β-联蛋白属于犰狳蛋白家族,包括带有12个不完全重复区的N-末端区和保守C-末端区。人类染色体中的 locus 3p22.1包含β-联蛋白基因。β-联蛋白有70%的序列与节段极性基因编码的果蝇犰狳蛋白一致。犰狳蛋白和β-联蛋白与盘状球蛋白具有很大的同源性,有人提出盘状球蛋就是γ-联蛋白。
特异性
特异性识别哺乳动物和禽类β-连环蛋白。不与斑珠蛋白(γ-连环蛋白)发生交叉反应。
免疫原
重组鸡β-连环蛋白。
应用
小鼠抗β-联蛋白抗体可用于:
  • 免疫印迹[1]
  • 免疫组化[2]
  • 免疫标记
  • 免疫荧光[3]
  • 免疫细胞化学染色
生化/生理作用
β-联蛋白是Wnt信号通路的主要成分,并在发育期间的基因表达中起关键作用。β-联蛋白和犰狳蛋白之间的同源性表明β-联蛋白可能在脊椎动物中有发育信号传导的作用。β-联蛋白介导E-钙粘着蛋白-联蛋白络合物和表皮生长因子 (EGF) 的相互作用。β-联蛋白和盘状球蛋白是EGF刺激细胞后酪氨酸磷酸化的底物。β-联蛋白还与肿瘤抑制蛋白腺瘤性结息肉病 (APC) 有关。与β-联蛋白特异性反应的单克隆抗体是确定各种细胞和组织中β-联蛋白的相互作用和分配及其与其他联蛋白钙粘着蛋白关系的关键工具。
外形
本品为以腹水形式提供,并含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
储存及稳定性
若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。不建议反复冻融。 不建议在无霜冰箱中储存。 如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The WNT signaling pathway and its role in human solid tumors
Thorstensen L and Lothe RA
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology, 7(2), 146-161 (2003)
Ning Li et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 245(8), 822-833 (2016-06-07)
Canonical Wnt pathway signaling is necessary for maintaining the proliferative capacity of mammalian intestinal crypt base columnar stem cells (CBCs). Furthermore, dysregulation of the Wnt pathway is a major contributor to disease, including oncogenic transformation of the intestinal epithelium. Given
Maryam Yousefi et al.
The Journal of cell biology, 215(3), 401-413 (2016-11-02)
Regeneration of the intestinal epithelium is driven by multiple intestinal stem cell (ISC) types, including an active, radiosensitive Wnt
Swapnalee Sarmah et al.
PloS one, 11(8), e0161205-e0161205 (2016-08-25)
Fetal alcohol spectrum disorder (FASD), birth defects associated with ethanol exposure in utero, includes a wide spectrum of congenital heart defects (CHDs), the most prevalent of which are septal and conotruncal defects. Zebrafish FASD model was used to dissect the
Chelsi J Snow et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 237(9), 2542-2553 (2008-08-30)
After somitogenesis, skeletal muscle precursors elongate into muscle fibers that anchor to the somite boundary, which becomes the myotome boundary. Fibronectin (Fn) is a major component of the extracellular matrix in both boundaries. Although Fn is required for somitogenesis, effects
商品
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.