Merck
C2206
Sigma-Aldrich
抗 β-连环蛋白 兔抗
whole antiserum
别名:
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$301.00
0.2 ML
$838.00
$301.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$301.00
0.2 ML
$838.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$301.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
whole antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
分子量
antigen 88-94 kDa
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
several mammalian species
包装
antibody small pack of 25 μL
技术
dot blot: suitable using the immunogen and related peptides conjugated to BSA
immunocytochemistry: 1:2,000 using cultured MDBK cells
immunohistochemistry: 1:2,000 using bovine kidney frozen sections
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
一般描述
连环蛋白由不同的外周胞浆蛋白组成,分为α-、β-和γ-连环蛋白(分子量各为102 kDa、94 kDa和86 kDa)。它在许多发育和成人组织中以不同含量分布。
特异性
抗体不与 α-连环蛋白或 γ-连环蛋白(斑珠蛋白)交叉反应。
免疫原
相应的人/小鼠 βC-末端区域(氨基酸 768-781)的合成肽-连环蛋白,与戊二醛结合为 KLH。
应用
兔抗β-连环蛋白抗体可用于
  • 免疫共沉淀
  • 免疫印迹
  • 免疫荧光
  • 免疫过氧化物酶检测
生化/生理作用
连环蛋白可直接或间接结合细胞粘附分子钙粘蛋白的细胞质内尾部保守结构域。β-β连环蛋白直接结合E-钙粘蛋白的胞质尾部区域。Plakoglobin蛋白(很有可能即为γ-连环蛋白)和β-连环蛋白是armadillo(arm)蛋白(一种参与信号转导的果蝇蛋白)在结构和功能上(可能)的哺乳动物同源物。它可结合α-连环蛋白的氨基末端,也可与人肿瘤抑制基因结肠腺瘤息肉病(APC)的胞浆蛋白产物相互作用。β-连环蛋白的核心区参与介导钙粘蛋白-连环蛋白复合体与表皮生长因子受体的相互作用。β-连环蛋白是原癌基因Src和无翅基因相关整合位点(Wnt-1)介导的信号转导通路的靶标。p120cas在结构上类似于β-连环蛋白和plakoglobin蛋白,可能是又一种与钙粘蛋白有关的连环蛋白。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dysregulation of ubiquitin homeostasis and beta-catenin signaling promote spinal muscular atrophy
Wishart TM, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124(4), 1821-1834 (2014)
Antipsychotics alter the protein expression levels of beta-catenin and GSK-3 in the rat medial prefrontal cortex and striatum
Alimohamad H, et al.
Biological Psychiatry, 57(5), 533-542 (2005)
Defining E-cadherin-associated protein complexes in epithelial cells: plakoglobin, beta-and gamma-catenin are distinct components
Piepenhagen PA and Nelson WJ
Journal of Cell Science, 104(3), 751-762 (1993)
Adenomatous polyposis coli (APC): a multi-functional tumor suppressor gene
Aoki K and Taketo MM
Journal of Cell Science, 120(19), 3327-3335 (2007)
Roman Schoenauer et al.
Basic research in cardiology, 106(2), 233-247 (2010-11-12)
The M-band is the prominent cytoskeletal structure that cross-links the myosin and titin filaments in the middle of the sarcomere. To investigate M-band alterations in heart disease, we analyzed the expression of its main components, proteins of the myomesin family
商品
培养和表征CSC群体的癌症干细胞培养基、球状体培养板和癌症干细胞标志物。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.