主要文件
35044BC
Millipore
VIP® Gold Listeria Positive Control
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
价格与库存信息目前不能提供
保质期
22 mo.
质量水平
技术
lateral flow assay: suitable
应用
environmental
food and beverages
储存温度
2-8°C
一般描述
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
组分
One bottle, 5.0ml
相容性
BioControl, For use with VIP® Gold
测试方法
Lateral Flow
法律信息
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2