主要文件
341668
Sigma-Aldrich
Rat Fibronectin
from rat plasma, liquid, , suitable for cell culture
别名:
纤连蛋白,大鼠血浆
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
纤连蛋白,大鼠血浆,
生物源
rat
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
从合并的大鼠血浆中纯化的天然纤连蛋白。促进细胞附着于常用培养基质的有效试剂。
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在100 mM NaCl,20 mM磷酸钠缓冲液(pH 7.3)中,不含防腐剂和还原剂。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。解冻过程中要非常小心。将小瓶置于37°C的水浴中,并静置直至完全解冻。在解冻期间的任何时间,请勿扰动或取出小瓶。如果小瓶在完全解冻之前受到扰动或取出,则产品将凝胶化并且无法使用。不可涡旋。解冻后请勿摇动。解冻后轻轻混合。
分析報告
污染物:使用抗纤连蛋白和抗大鼠血清通过IEP未检出
通过SDS-PAGE获得单一主条带
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2