主要文件
329815
Sigma-Aldrich
红霉素,红链霉菌
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
别名:
红霉素,红链霉菌, 红霉素A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H67NO13
CAS号:
分子量:
733.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
质量水平
方案
≥85% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white to off-white
溶解性
ethanol: soluble
methanol: soluble
运输
ambient
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
一般描述
抗菌剂。通过与50S核糖体中的23S RNA结合来抑制细菌蛋白的合成。
生化/生理作用
主要靶标
细菌;蛋白质合成
警告
毒性:标准处理(A)
其他说明
Weisblum, B. 1984.Br. Med. Bull.40, 47.
Teraoka, H. 1977.Umsch.Wiss.Tech.77, 347.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3