主要文件
324412
Sigma-Aldrich
发动蛋白抑制剂III,Phthaladyn-23
别名:
发动蛋白抑制剂III,Phthaladyn-23, 4-氯-2-(((2-(3-硝基苯基)-1,3-二氧代-2,3-二氢-1H-异吲哚-5-羰基)-氨基)-苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H12ClN3O7
分子量:
465.80
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.28
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
protect from light
颜色
light yellow to beige
溶解性
DMSO: 7 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
一般描述
一种细胞可透过性的苯邻二甲酰亚胺化合物,据报道以 GTP 竞争方式抑制了发动蛋白 GTP 酶活性(使用纯化的羊发动蛋白 I 和重组的发动蛋白 II 的 IC50 分别为 17.4 和 63 µM)。研究表明,可阻断 K+ 诱导的 FM4-64 染料的 SVE(突触小泡内吞作用)进入大鼠脑突触体(IC50 = 12.9 µM),而在 30 µM 时对转铁蛋白的 RME(受体介导的内吞作用)进入人骨肉瘤上皮 U2OS 细胞无效,可能原因是该细胞系中发动蛋白 II 抑制能力差和/或快速外流和/或通透性有限。
包装
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Odell, L.R., et al. 2010.J. Med. Chem.53, 5267.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3