文件
204876
Sigma-Aldrich
补体C1q,人
Complement C1q, Human, CAS 80295-33-6, is a native C1q complement component composed of 18 polypeptide chains consisting of three nonidentical A, B, C subunits of 29, 26, and 19 kDa, respectively.
别名:
补体C1q,人
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
IgG, IgA, IgM, C3, C4, albumin, fibrinogen, α₂-macroglobulin, trace
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
天然人C1q补体成分。由18条多肽链组成的糖蛋白,该多肽链由三个不同亚基A、B和C组成,分子量分别为29 kDa、26 kDa和19 kDa。存在于人血清中,浓度为70 µg/mL。在循环血浆中发现,与两个C1r和两个C1s分子复合形成补体(C1)的第一个成分。C1q与含有IgG或IgM的免疫复合物或多种其他活化物质(包括C反应蛋白,逆转录病毒和线粒体)的结合可触发补体通过经典途径的活化。C1q结合后,C1r和C1s转化为蛋白水解酶,这些酶负责通过经典途径继续激活。
天然人C1q补体成分。由18条多肽链组成的糖蛋白,该多肽链由三个不同亚基A、B和C组成,分子量分别为29,000、26,000和19,000。存在于人血清中,浓度为70 µg/mL。在循环血浆中发现,与两个C1r和两个C1s分子复合形成补体(C1)的第一个成分。C1q与含有IgG或IgM的免疫复合物或多种其他活化物质(包括C反应蛋白,逆转录病毒和线粒体)的结合可触发补体通过经典途径的活化。C1q结合后,C1r和C1s转化为蛋白水解酶,这些酶负责通过经典途径继续激活。
生化/生理作用
≥150,000 C1qH50单位/mg和正常人血清中C1q活性的≥70%(以mg/mg计)
包裝
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在300 mM NaCl,10 mM HEPES,40%甘油,pH 7.2中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Loos, M., et al. 1980.J. Immunol. 124, 59.
Kolb, W.P., et al. 1979.J. Immunol. 122, 2103.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2