主要文件
20-121
Sigma-Aldrich
Src激酶反应缓冲液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
质量水平
制造商/商品名称
Upstate®
技术
activity assay: suitable (kinase)
UniProt登记号
运输
wet ice
基因信息
human ... SRC(6714)
应用
用于激酶测定。
研究类别
全部
外形
100mM Tris-HCl,pH 7.2,125mM MgCl2,25mM MnCl2,2mM EGTA,250μM原钒酸钠,2mM二硫苏糖醇。
储存及稳定性
在-20°C下保存1年
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1