主要文件
1.93641
Supelco
硫酸铵铁(II)六水合物
EMPLURA®
别名:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
392.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1