主要文件
1.93417
Supelco
L(+)-酒石酸
EMPLURA®
别名:
L(+)-Tartaric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
CAS号:
分子量:
150.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
价格与库存信息目前不能提供
产品线
EMPLURA®
储存温度
room temp
SMILES字符串
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93417.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup