主要文件
1.93311
Supelco
Potassium sorbate
for analysis EMPARTA®
别名:
Potassium sorbate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7KO2
CAS号:
分子量:
150.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
等级:
Laboratory Reagent
表单:
solid
溶解性:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
价格与库存信息目前不能提供
等级
Laboratory Reagent
蒸汽压
<0.01 hPa ( at 20 °C)
表单
solid
pH值(酸碱度)
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
mp
(Decomposes before melting)
溶解性
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
储存温度
room temp
SMILES字符串
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1