主要文件
1.93221
Supelco
氯化铵
别名:
Ammonium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H4ClN
CAS号:
分子量:
53.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
价格与库存信息目前不能提供
产品线
EMPARTA®
SMILES字符串
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93221.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93221.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1